Documenti fondamentali
401765
Sigma-Aldrich
Benzene
anhydrous, 99.8%
Scegli un formato
100 ML
CHF 60.40
250 ML
CHF 111.00
1 L
CHF 159.00
2 L
CHF 293.00
12 X 100 ML
CHF 614.00
10 L
CHF 1’210.00
6 X 1 L
CHF 2’720.00
CHF 60.40
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 60.40
250 ML
CHF 111.00
1 L
CHF 159.00
2 L
CHF 293.00
12 X 100 ML
CHF 614.00
10 L
CHF 1’210.00
6 X 1 L
CHF 2’720.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.11
Beilstein:
969212
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
CHF 60.40
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.77 (vs air)
Tensione di vapore
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.8%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1043 °F
Limite di esplosione
8 %
tecniche
toxicology assay: suitable
Impurezze
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.501 (lit.)
P. ebollizione
80 °C (lit.)
Punto di fusione
5.5 °C (lit.)
Densità
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Benzene is a six membered aromatic compound. The capability of superhalogen induced ionization of benzene molecules has been reported based on ab initio calculations.[1] Benzene, a commonly used industrial solvent is also an air pollutant and a potent carcinogen.[2]
Applicazioni
Benzene may be used in the following processes:
  • Formation of phenyl acetate by aerobic oxidation using Pd catalyst and acetic acid as solvent.[3]
  • Formation of phenol by hydroxylation in the presence of mesoporous carbon nitride supported on vanadium catalyst.[4]
  • As a solvent to prepare nanoparticles of gallium nitride (GaN) by reacting Li3N and GaCl3 at 280°C.[5]
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ionizing benzene with superhalogens.
Czapla M, et al.
Chemical Physics Letters, 619, 32-35 (2015)
Palladium-catalyzed aerobic acetoxylation of benzene using NOx-based redox mediators.
Zultanski SL and Stahl SS.
Journal of Organometallic Chemistry, 793, 263-268 (2015)
A benzene-thermal synthetic route to nanocrystalline GaN.
Xie Y, et al.
Science, 272(5270), 1926-1927 (1996)
Vanadia supported on mesoporous carbon nitride as a highly efficient catalyst for hydroxylation of benzene to phenol.
Xu J, et al.
Catalysis Science & Technology, 5(3), 1504-1513 (2015)
Nicole M Taylor et al.
Microorganisms, 9(1) (2021-01-07)
The microbial degradation of recalcitrant hydrocarbons is an important process that can contribute to the remediation of oil and gas-contaminated environments. Due to the complex structure of subsurface terrestrial environments, it is important to identify the microbial communities that may
Articoli
Le sostanze si dicono miscibili tra di loro se, mescolate, si dissolvono a dare una soluzione uniforme. Annota nei tuoi bookmark o scarica la nostra tavola di miscibilità per i comuni solventi da laboratorio.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf