Documenti fondamentali
50992
Supelco
N-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoroacetamide activated I
for GC derivatization, LiChropur, activated with ethanethiol and ammonium iodide
Sinonimo/i:
MSTFA activated I
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Livello qualitativo
Qualità
LiChropur
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.380
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
  • Derivatizing agent for the trimethylsilylation of -OH and -NH groups for GC and GC-MS[1]
  • Suitable for the silylation of testosterone.
Caratteristiche e vantaggi
  • Activated with ethanethiol and ammonium iodide.
  • This mixture is equivalent to a 1000:2 mixture of MSTFA and iodotrimethylsilane.        
Confezionamento
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
W. Schanzer et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 687, 93-93 (1996)
Articoli
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs