44156
N-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoroacetamide activated II
for GC derivatization, LiChropur™, activated with 2-(Trimethylsilyl)ethanethiol
Sinonimo/i:
MSTFA activated II
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Qualità
LiChropur™
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.380
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
- Derivatizing agent for the trimethylsilylation of -OH and -NH groups for GC and GC-MS
- Suitable for the silylation of testosterone, tested by GCMS
Caratteristiche e vantaggi
- Activated with trimethylsily-ethanethiol.
- This mixture is equivalent to a 1000:2 mixture of MSTFA and iodotrimethylsilane.
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs