49431
Dichloroacetic acid solution
suitable for DNA synthesis, 3% in methylene chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Concentrazione
3% in methylene chloride
tecniche
DNA synthesis: suitable
Impurezze
≤0.01% water
Densità
1.335 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ALDH1A1(216) , PDK1(5163)
rat ... Pdk1(116551)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)