Documenti fondamentali
485470
Sigma-Aldrich
Dichloroacetic acid-d2
98 atom % D
Scegli un formato
10 G
CHF 1’480.00
CHF 1’480.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 1’480.00
About This Item
Formula condensata:
Cl2CDCO2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’480.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4663 (lit.)
P. ebollizione
194 °C (lit.)
Punto di fusione
9-11 °C (lit.)
Densità
1.587 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1D/hD
JXTHNDFMNIQAHM-PFUFQJKNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Brain,Liver,Testes
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Maho Yagi-Utsumi et al.
Biophysical journal, 119(10), 2029-2038 (2020-11-04)
The characterization of residual structures persistent in unfolded proteins in concentrated denaturant solution is currently an important issue in studies of protein folding because the residual structure present, if any, in the unfolded state may form a folding initiation site