347795
Sodium dichloroacetate
98%
Sinonimo/i:
Dichloroacetic acid sodium salt
Saggio
98%
Impurezze
<2% ethyl alcohol
Punto di fusione
198 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2.Na/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1
LUPNKHXLFSSUGS-UHFFFAOYSA-M
Informazioni sul gene
human ... PDK1(5163) , PDK2(5164) , PDK3(5165) , PDK4(5166)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.