D106208
3,4-Dihydro-2H-pyran
97%
Sinonimo/i:
2,3,4-Trihydropyran, 2H-3,4-Dihydropyran, Dihydro-2H-pyran, Dihydropyran
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.440 (lit.)
P. eboll.
86 °C (lit.)
Punto di fusione
−70 °C (lit.)
Densità
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1COC=CC1
InChI
1S/C5H8O/c1-2-4-6-5-3-1/h2,4H,1,3,5H2
BUDQDWGNQVEFAC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Tetrahydropyranylated product from alcohols in the presence of phenolsulfonic acid-formaldehyde resin catalyst.
- Tetrahydropyran derivatives by reacting pyrazoles in the presence of trifluoroacetic acid.
- 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline derivatives by cation-exchange resin catalyzed Domino reaction with aromatic amines.
- Tetrahydroquinolines from aryl azides in the presence of FeCl3-NaI.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
5.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-15 °C - closed cup