41423
p-Tolualdehyde
analytical standard
Sinonimo/i:
4-Methylbenzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% o-tolualdehyde (GC)
≤0.50% m-tolualdehyde (GC)
≤1.0% water
≤3.0% free carboxylic acid (T)
Indice di rifrazione
n20/D 1.544-1.548
n20/D 1.545 (lit.)
P. ebollizione
204-205 °C (lit.)
82-85 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-6H,1H3
FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Air samples using high-performance liquid chromatography with UV detection (HPLC-UV).[6]
- Mango cultivars using gas chromatography (GC) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).[7]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde