900690
N,N-diisopropiletilammina
purified by redistillation, ZerO2®, 99.5%
Sinonimo/i:
N-etildiisopropilammina, DIPEA, Etildiisopropilammina, ‘Base di Hünig’
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
31 mmHg ( 37.7 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99.5%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. ebollizione
127 °C (lit.)
Punto di fusione
<−50 °C (lit.)
Densità
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?