303208
Bromomethyl acetate
95%
Sinonimo/i:
Acetoxymethyl bromide, Acetyloxymethyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. eboll.
130-133 °C/750 mmHg (lit.)
Densità
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OCBr
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-3(5)6-2-4/h2H2,1H3
NHYXMAKLBXBVEO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter