37214
Peroxide 25 Test Sticks Quantofix®
0.5-25 mg/L (H2O2)
Sinonimo/i:
Quantofix® Peroxide 25 Test sticks
About This Item
Codice UNSPSC:
41113319
Prodotti consigliati
Campo di misura
0.5-25 mg/L (H2O2)
applicazioni
environmental
Descrizione generale
Contents:
Tube with 100 test sticks.
Storage:
Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (store below +30 °C).
Gradation:
0 - 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l H2O2
Tube with 100 test sticks.
Storage:
Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (store below +30 °C).
Gradation:
0 - 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l H2O2
Note legali
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)