Documenti
1.10020
Supelco
Nitrate Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-500 mg/L (NO₃⁻), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Sinonimo/i:
Strisce reattive per nitrato
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Test dei nitrati, colorimetric, 10-500 mg/L (NO3-), for use with MQuant® StripScan App
Descrizione
semi-quantitative
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MQuant®
Analiti specifici
nitrate
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Griess reaction
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Campo di misura
10-500 mg/L (NO3-)
Compatibilità
for use with MQuant® StripScan App
Metodo di rivelazione
colorimetric
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Metodo: colorimetrico con strisce reattive MQuant; 10-25-50-100-250-500 mg/L (NO3-)®
Il test dei nitrati MQuant® può essere usato per il monitoraggio facile e veloce dell′acqua potabile, delle acque di processo e delle acque di scarico, nonché dell′acqua degli acquari, in cui si possono superare rapidamente i limiti consentiti. Può essere usato anche per determinare i nitrati negli alimenti, per esempio nelle patate. Sulle strisce reattive, gli ioni nitrato vengono ridotti a ioni nitrito da un agente riducente, per poi reagire a formare un colorante rosso-violetto. La concentrazione dei nitrati viene misurata in modo semiquantitativo, per raffronto visivo della zona di reazione sulla striscia reattiva con i campi della scala cromatica fornita. Ogni striscia è caratterizzata anche da una seconda zona di reazione (zona di allerta), il cui colore cambia in presenza di ioni nitrito. Le strisce reattive sono perfette per eseguire un rapido ed economico test preliminare di un campione che consenta di stimare la concentrazione di nitrati e un possibile fattore di diluizione prima di usare un metodo quantitativo come il test dei nitrati Spectroquant®.
Vantaggi del Design for sustainability:
Continuiamo a dimostrare la nostra dedizione nei confronti del pianeta e di un futuro sostenibile esplorando nuove modalità per migliorare i prodotti del nostro portafoglio. Recentemente abbiamo rivisto l'attuale linea di strisce reattive MQuant® al fine di identificare le opportunità più significative per minimizzare l'impatto ambientale senza alcun compromesso in termini di prestazioni.
Vantaggi del prodotto rivisitato:
  • Riduzione della striscia reattiva
  • Tubetto in alluminio riciclato
  • Foglietto illustrativo digitale
Per saperne di più sull'iniziativa: Piccoli cambiamenti alle strisce reattive per un grande impatto.
Linkage
Sostituisce: 10020-1; 10020
Note legali
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Articoli
Procedura guidata per la determinazione riflettometrica dei livelli di nitrato nelle acque reflue mediante riduzione a nitrito, reazione con il reattivo di Griess e rilevazione con il sistema Reflectoquant® o con strisce reattive.
Reflectometric determination of nitrate in wastewater using Griess reagent and Reflectoquant® test strips.
Contenuto correlato
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.