34613
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, acetonitrile:water 5:95% (v/v), 10 mM Ammoniumbicarbonate, pH 10.0
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Acetonitrile solution, suitable for HPLC, acetonitrile:water 5:95% (v/v), 10 mM Ammoniumbicarbonate, pH 10,0
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg
Limite di esplosione
8 % (lit.)
tecniche
HPLC: suitable
P. ebollizione
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
-48 °C (lit.)
Densità
0.782 g/mL at 25 °C
Formato
mixture
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?