33979
Robenidine hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1,3-Bis[(4-chlorobenzylidene)amino]guanidine monohydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cl[H].Clc1ccc(cc1)\C=N\NC(=N)N\N=C\c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C15H13Cl2N5.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-10H,(H3,18,21,22);1H/b19-9+,20-10+;
LTWIBTYLSRDGHP-HCURTGQUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)