N3905
Nicarbazin
Sinonimo/i:
N,N′-bis(4-Nitrophenyl)urea compound with 4,6-dimethyl-2-pyrimidinone
Stato
powder
Livello qualitativo
Spettro attività antibiotica
parasites
Modalità d’azione
cell membrane | interferes
Stringa SMILE
Cc1cc(C)nc(O)n1.[O-][N+](=O)c2ccc(NC(=O)Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)cc2
InChI
1S/C13H10N4O5.C6H8N2O/c18-13(14-9-1-5-11(6-2-9)16(19)20)15-10-3-7-12(8-4-10)17(21)22;1-4-3-5(2)8-6(9)7-4/h1-8H,(H2,14,15,18);3H,1-2H3,(H,7,8,9)
UKHWDRMMMYWSFL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)