Documenti fondamentali
32942
Supelco
Robenidine-d8
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1,3-Bis[(4-chlorobenzylidene)amino]guanidine-d8
Scegli un formato
10 MG
CHF 608.00
CHF 608.00
Spedizione prevista il25 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 608.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15D8H5Cl2N5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 608.00
Spedizione prevista il25 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
Cl.[2H]c1c([2H])c(\C=N\NC(=N)N\N=C\c2c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c2[2H])c([2H])c([2H])c1Cl
InChI
1S/C15H13Cl2N5.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-10H,(H3,18,21,22);1H/b19-9+,20-10+;/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D;
LTWIBTYLSRDGHP-YVXDQVGZSA-N
Descrizione generale
Robenidine-d8 hydrochloride is the salt of deuterated analog of coccidiostat compound, robenidine.[1]
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Robenidine-d8 hydrochloride may be used as a precursor for the preparation of robenidine-d8 which can be used as an analytical standard for the determination of robenidine in eggs[1] and animal feed[2] by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Note legali
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Determination of fifteen coccidiostats in feed at carry-over levels using liquid chromatography-mass spectrometry.
Pietruk K, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 112(1-2), 50-59 (2015)
Development and validation of a multi-residue liquid chromatography-tandem mass spectrometry confirmatory method for eleven coccidiostats in eggs.
Galarini R, et al.
Analytica Chimica Acta, 700(1-2), 167-176 (2011)