Vai a
SML2107
Tulathromycin A
≥94.5 % , powder, macrolide antibiotic
Sinonimo/i:
(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[[2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-4-C-[(propylamino)methyl]-a-L-ribo-hexopyranosyl]oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,8,10,12,14-hexamethyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-b-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, CP-472295
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 115.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 467.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H79N3O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
806.08
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥94.5%
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 115.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Tulathromycin A, ≥94.5%
assay
≥94.5%
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@]([C@H](OC([C@@H]([C@H]1O[C@]2([H])O[C@@H](C)[C@@](O)(CNCCC)[C@@](C2)(OC)C)C)=O)CC)([C@@H]([C@H](NC[C@H](C)C[C@]([C@@H]([C@H]1C)O[C@]3([H])O[C@H](C)C[C@H](N(C)C)[C@H]3O)(O)C)C)O)O
InChI
1S/C41H79N3O12/c1-15-17-42-22-41(50)28(8)53-31(20-39(41,10)51-14)55-33-25(5)35(56-37-32(45)29(44(12)13)18-24(4)52-37)38(9,48)19-23(3)21-43-27(7)34(46)40(11,49)30(16-2)54-36(47)26(33)6/h23-35,37,42-43,45-46,48-50H,15-22H2,1-14H3/t23-,24-,25+,26-,27-,28+,29+,30-,31+,32-,33+,34-,35-,37+,38-,39-,40-,41+/m1/s1
InChI key
GUARTUJKFNAVIK-QPTWMBCESA-N
Biochem/physiol Actions
Macrolide antibiotic that inhibits bacterial protein synthesis
Tulathromycin A is a macrolide antibiotic. It binds to the subunit 50S of the bacterial ribosome, interfering with bacterial protein synthesis.
Tulathromycin is a triamilide antimicrobial, which is structurally similar to the di-basic azalide antibiotic azithromycin. It is used to treat bovine and swine bacterial respiratory diseases.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1A000801A0007032161
Gamithromycin VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32161
Gamithromycin
description
≥94.5%
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
VETRANAL®, analytical standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥94.5%
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)