Documenti fondamentali
256439
Sigma-Aldrich
4,4′-metilenebis(fenil isocianato)
98%
Sinonimo/i:
4,4′-MDI, Bis(4-isocianatofenil)metano
About This Item
Formula condensata:
CH2(C6H4NCO)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.25
Beilstein:
797662
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
P. ebollizione
200 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
42-45 °C (lit.)
Densità
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C=Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N=C=O)cc1
InChI
1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2
UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il 4,4′-metilenebis(fenil isocianato) (MDI) è un diisocianato aromatico ampiamente utilizzato nella produzione di plastiche, schiume isolanti, rivestimenti, adesivi e sigillanti poliuretanici. La presenza di due gruppi funzionali isocianato ne fanno un composto altamente reattivo. L′MDI è noto per le sue eccellenti qualità di forza, durabilità e resistenza alle aggressioni chimiche ed ambientali, che lo rendono utile nella produzione paste a base di resine, lastre per la stampa litografica, pellicole protettive, pellicole ottiche, dispositivi di visualizzazione delle immagini, dispositivi semiconduttori e schiume poliuretaniche.
Applicazioni
Il 4,4′-metilenebis(fenil isocianato) può essere usato come materiale di partenza per la sintesi di:
  • Cationomeri di poliuretano, che possono essere impiegati negli impianti medicali.
  • Un prepolimero per la preparazione di elastomeri di poliuretano auto-riparabili.
Può anche essere usato come agente di cross-linking per sintetizzare il copolimero PEBA (polietere ammide a blocchi) con proprietà meccaniche innovative, utilizzate per lo più in suole, tubi medicali, componenti per l′aerospaziale e separazioni chimiche. In più, l′MDI è usato anche come agente di crosslinking per modificare in maniera covalente l′ossido di grafene (GO) e aumentare la resistenza alla corrosione di rivestimenti di polistirene. I rivestimenti nel materiale composito polistirene/GO/MDI ottenuto hanno mostrato una resistenza alla corrosione maggiore rispetto ai rivestimenti in polistirene non modificato. Questo approccio ha tutto il potenziale per essere impiegato per migliorare la durabilità dei materiali in varie applicazioni industriali e biomedicali.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
411.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
211 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Jyun-Yan Ye et al.
Materials (Basel, Switzerland), 14(4) (2021-02-11)
A series of N-substituted polyether-block-amide (PEBA-X%) copolymers were prepared by melt polycondensation of nylon-6 prepolymer and polytetramethylene ether glycol at an elevated temperature using titanium isopropoxide as a catalyst. The structure, thermal properties, and crystallinity of PEBA-X% were investigated using
Journal of Applied Physiology, 70, 6983-6983 (1991)
Polyurethane cationomers synthesised with 4, 4?-methylenebis (phenyl isocyanate), polyoxyethylene glycol and N-methyl diethanolamine
Piotr Krol, et al.
Colloid and Polymer Science, 286, 1111-1122 (2008)
Preparation and Characterization of Isosorbide-Based Self-Healable Polyurethane Elastomers with Thermally Reversible Bonds
Han-Na Kim, et al.
Molecules (Basel), 24 (2019)
Dominika Swierczyńska-Machura et al.
Medycyna pracy, 62(6), 567-577 (2012-02-09)
The aim of the study was to analyze the data obtained during the diagnostic process and their real values in the final diagnosis of patients exposed to diisocyanates amd suspected of occupational allergic disease of the respiratory system The patients