Documenti fondamentali
32981
Supelco
Sulfamethoxypyridazine-d3
analytical standard
Sinonimo/i:
4-Amino-N-(6-methoxy-d3-3-pyridazinyl)benzenesulfonamide, N1-(6-Methoxy-d3-3-pyridazinyl)sulfanilamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11D3H9N4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nn1
InChI
1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-7-6-10(13-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15)/i1D3
VLYWMPOKSSWJAL-FIBGUPNXSA-N
Descrizione generale
Chemical structure: sulfonamide
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
María Jesús Serrano et al.
Antibiotics (Basel, Switzerland), 9(4) (2020-04-16)
The introduction of antimicrobial residues in the food chain has a significant impact on human health. An innovative solution to avoid their presence in meat is the adaptation of current control methods for use with in vivo matrixes. Thus, the