Documenti fondamentali
173029
Sigma-Aldrich
Bis(carboxymethyl)trithiocarbonate
98%
Sinonimo/i:
Bis(carboxymethyl) trithiocarbonate, Di(carboxymethyl) trithiocarbonate, Trithiocarbodiglycolic acid
Scegli un formato
25 G
CHF 152.00
CHF 152.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 152.00
About This Item
Formula condensata:
(HO2CCH2S)2CS
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 152.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
172-175 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CSC(=S)SCC(O)=O
InChI
1S/C5H6O4S3/c6-3(7)1-11-5(10)12-2-4(8)9/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
GQECANUIPBFPLA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Huazhen Tao et al.
Polymers, 11(5) (2019-05-18)
Photocatalyzed polymerization using organic molecules as catalysts has attracted broad interest because of its easy operation in ambient environments and low toxicity compared with metallic catalysts. In this work, we reported that 4,7-di(thiophen-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazole (DTBT) can act as an efficient photoredox