494128
Ochratoxin A
≥97% (HPLC), powder, mycotoxin, Calbiochem
Sinonimo/i:
Ochratoxin A
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ochratoxin A, Ochratoxin A (OTA) is a mycotoxin that acts through mechanisms such as the inhibition of protein synthesis, and may also be mediated by organic anion transporters (OATs).
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL, nearly colorless
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1c2c(c(c(c1)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O)O)C(=O)O[C@@H](C2)C
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Chopra, M., et al. 2010. Cell Biol. Toxicol.26, 239.
Luhe, A., et al. 2002. Tox. Sci.73, 315.
Dirheimer, G., et al. 1991. IARC Swci Publ.115, 171.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3