32820
Acibenzolar-S-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
S-Methyl-1,2,3-benzothiadiazole-7-carbothioate
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CSC(=O)c1cccc2nnsc12
InChI
1S/C8H6N2OS2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6-7(5)13-10-9-6/h2-4H,1H3
UELITFHSCLAHKR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Food samples by low-pressure gas chromatography and liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LPGC-MS/MS and LC-MS/MS).[2]
- Tobacco samples by LC-MS/MS.[3]
Note legali
Raccomandato
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)