35371
Acibenzolar acid
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1,2,3-Benzothiadiazole-7-carboxylic acid
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc2nnsc12
InChI
1S/C7H4N2O2S/c10-7(11)4-2-1-3-5-6(4)12-9-8-5/h1-3H,(H,10,11)
COAIOOWBEPAOFY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?