Documenti
298611
Sigma-Aldrich
Tetradecanophenone
95%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CO(CH2)12CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.47
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
P. eboll.
212 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
46-52 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C20H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15-18-20(21)19-16-13-12-14-17-19/h12-14,16-17H,2-11,15,18H2,1H3
LXUIUVLDNRQBQJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Separation of dodecanophenone (C18), tetradecanophenone (C20), hexadecanophenone (C22) and octadecanophenone has been achieved by hydrophobic interaction electrokinetic chromatography.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Separation of very hydrophobic compounds by hydrophobic interaction electrokinetic chromatography.
Ahuja ES and Foley JP.
Journal of Chromatography A, 680(1), 73-83 (1994)