Documenti fondamentali
28613-U
Hamilton® 75N syringe
75N, volume 5 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
cone tip stainless steel (point style 1)
Misura ago
26s ga (cone tip)
Descrizione
5uL
Caratteristiche
Microliter
Syringe, Fixed Needle
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 203189
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
5 μL
Compatibilità
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
Categorie correlate
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ekaterina Friebel et al.
Cell, 181(7), 1626-1642 (2020-05-30)
Brain malignancies can either originate from within the CNS (gliomas) or invade from other locations in the body (metastases). A highly immunosuppressive tumor microenvironment (TME) influences brain tumor outgrowth. Whether the TME is predominantly shaped by the CNS micromilieu or