Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80600
needle L
51 mm (2 in.)
volume
100 μL
General description
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Application
It has been used in a study where liquid core optical fiber type total reflection cell was applied for the detection of flow injection analysis.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siringa Hamilton®, serie 700, ago fisso
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?