Documenti
20997
Siringhe Hamilton®, serie 1000 GASTIGHT®, Luer lock in PTFE
1001TLL, PTFE Luer lock, volume 1 mL, needle size (not included)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiali
PTFE Luer lock
Misura ago
(not included)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 81320
Lungh. ago
, n/a
Volume
1 mL
Raccordi
luer lock (without slots)
Compatibilità
for use with Hamilton 1001TLL (PTFE Luer lock)
Descrizione generale
La siringa Hamilton è disponibile nel tipo a tenuta di gas che riduce al minimo gli scambi gassosi durante l′analisi GC. Consente un rilascio volumetrico accurato. Lo stantuffo della siringa è in gran parte insuperato. Il cono della siringa è di tipo Luer lock, con filettatura avvitante, per consentire di fissare l′ago alla siringa in maniera ermetica.
Applicazioni
È stata impiegata nella fase di inserimento di una funzione alchenica terminale che consentisse di condurre una metatesi incrociata di olefine per funzionalizzare la superficie del nitruro di gallio (0001) con un gruppo carbossilico fatto condensare poi con un peptide.
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Guy, Jeffrey S.
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Covalent attachment of a peptide to the surface of gallium nitride.
Makowski, Matthew S., et al.
Surface Science, 605.15, 1466-1475 (2011)