Documenti fondamentali
251283
Sigma-Aldrich
Sulfanilic acid sodium salt hydrate
97%
Sinonimo/i:
4-aminobenzenesulfonic acid sodium salt hydrate
About This Item
Formula condensata:
4-(H2N)C6H4SO3Na·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.17 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
crystals
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
O.[Na+].Nc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S.Na.H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;/h1-4H,7H2,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
VDGKZGAQOPUDQL-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, chemical modification, and surface assembly of carbon nanowires.
Amma A, et al.
Advances in Functional Materials, 13(5), 365-370 (2003)
Xiaomin Zhu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(16), 3871-3878 (2004-08-19)
The synthesis of 4-N-[3',4',5'-tris(dodecyloxy)benzamido]benzene-4-sulfonic acid (1) and 4'-[3",4",5"-tris(dodecyloxy)benzoyloxy]azobenzene-4-sulfonic acid (2) is described. Pure acid 1 is stable, while 2 can be stored only in solution. Both acids were obtained from their sodium salts and were quantitatively transformed into the pyridinium