Documenti fondamentali
8.22145
Sigma-Aldrich
Sodium sulfanilate dihydrate
for synthesis
Sinonimo/i:
Sodium sulfanilate dihydrate, Sulfanilic acid sodium salt
Scegli un formato
250 G
CHF 85.20
CHF 85.20
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 85.20
About This Item
Formula condensata:
4-(NH2)C6H4SO3Na · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
208-208-5
NACRES:
NA.22
CHF 85.20
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
Solubilità
170 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)N.O.O
InChI
1S/C6H7NO3S.Na.2H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;;/h1-4H,7H2,(H,8,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
MJFZIDUBUNIFLZ-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (ex Na): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 15.0 - 17.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3