8.40015
Phenolsulfonic acid
(65% solution in water) for synthesis
Sinonimo/i:
4-Hydroxybenzenesulfonic acid
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Potenza
4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Densità
1.33 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Assay (acidimetric): 65.0 - 75.0 %
Water (K. F.): 25.0 - 35.0 %
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): 25.0 - 35.0 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1