165794
3-Aminobenzenesulfonic acid
97%
Sinonimo/i:
Metanilic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: very slightly soluble(lit.)
methanol: very slightly soluble(lit.)
Stringa SMILE
Nc1cccc(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
ZAJAQTYSTDTMCU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1