240729
Ethylenediamine
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
1,2-Diaminoethane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
716 °F
Limite di esplosione
16 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.4565 (lit.)
P. ebollizione
118 °C (lit.)
Punto di fusione
8.5 °C (lit.)
Densità
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... FNTA(2339)
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?