345571
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene
98%
Sinonimo/i:
Hhpp
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
125-130 °C (lit.)
Solubilità
acetonitrile: soluble
ethanol: soluble
organic solvents: soluble
water: soluble
Stringa SMILE
C1CNC2=NCCCN2C1
InChI
1S/C7H13N3/c1-3-8-7-9-4-2-6-10(7)5-1/h1-6H2,(H,8,9)
FVKFHMNJTHKMRX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges