219916
Hydroxy naphthol blue disodium salt
ACS reagent
Sinonimo/i:
disodium;3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-4-sulfonatonaphthalen-1-yl)diazenyl]-7-sulfonaphthalene-2-sulfonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Forma fisica
powder, crystals or granules
pH
7.9
Punto di fusione
274 °C
Solubilità
water: soluble
Densità
2.130 g/cm3
λmax
650 nm
Compatibilità
passes test for determination of calcium
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1cc(c2ccccc2c1N=Nc3c(O)c(cc4cc(ccc34)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na])S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O11S3.2Na/c23-15-9-16(35(28,29)30)13-3-1-2-4-14(13)18(15)21-22-19-12-6-5-11(34(25,26)27)7-10(12)8-17(20(19)24)36(31,32)33;;/h1-9,23-24H,(H,25,26,27)(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2
WPDDXLRAJOPBIR-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?