858390
Eriochrome® Black T
ACS reagent (indicator grade)
Sinonimo/i:
Mordant Black 11
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent (indicator grade)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Limpidezza della soluzione
passes test
tecniche
titration: suitable
λmax
503 nm
Compatibilità
passes test for complexometric indicator
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].Oc1cc(c2cc(ccc2c1\N=N\c3ccc4ccccc4c3O)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,24-25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-21+;
AMMWFYKTZVIRFN-QUABFQRHSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)