398187
Xylenol Orange tetrasodium salt
ACS reagent
Sinonimo/i:
3,3′-Bis[N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]-o-cresolsulfonephthalein tetrasodium salt
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Stato
powder or crystals
tecniche
titration: suitable
Colore
very dark brown to very dark red
Punto di fusione
195 °C (dec.) (lit.)
λmax
580 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c4
InChI
1S/C31H32N2O13S.4Na/c1-17-7-21(9-19(29(17)42)11-32(13-25(34)35)14-26(36)37)31(23-5-3-4-6-24(23)47(44,45)46-31)22-8-18(2)30(43)20(10-22)12-33(15-27(38)39)16-28(40)41;;;;/h3-10,42-43H,11-16H2,1-2H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41);;;;/q;4*+1/p-4
YIIQUYHVWRJXEM-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Xylenol Orange has been used as a vital stain to study calcification in bone development, injury, and repair.[1]
- It has been used in the fluorescent histochemical detection of alkaline phosphatase.[1]
- It has been used in FBX (ferrous benzoic xylenol orange) gel preparation to study the effects of MRI (magnetic resonance imaging) parameters on image quality.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)