Documenti fondamentali
20803
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
Metal Hub (N), needle size 22 ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Misura ago
22 ga (cone tip, side-port)
Caratteristiche
Metal Hub (N)
cone tip, side port
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 90222
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Compatibilità
for use with Hamilton LT and TLL
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)