Documenti fondamentali
18191
Supelco
2,4-Dinitrotoluene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.13
Beilstein:
1912834
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 102.7 °C)
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Condizioni di stoccaggio
under inert gas (Argon)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
67-70 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C7H6N2O4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3
RMBFBMJGBANMMK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
311.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
155.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)