Documenti fondamentali
606650
Sigma-Aldrich
Dodecane-13C12
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CH3(13CH2)1013CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
215-217 °C (lit.)
Punto di fusione
-9.6 °C (lit.)
Densità
0.802 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
SNRUBQQJIBEYMU-WCGVKTIYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)