158550
Acridine Orange hemi(zinc chloride) salt
Dye content 85 %
Sinonimo/i:
3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride zinc chloride double salt, 3,6-Bis(dimethylamino)acridinium chloride hemi(zinc chloride salt), Basic Orange 14
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 85%
Solubilità
H2O: 1 mg/mL, clear, orange to very deep orange
λmax
489 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].Cl[Zn]Cl.CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C.CN(C)c4ccc5cc6ccc(cc6nc5c4)N(C)C
InChI
1S/2C17H19N3.4ClH.Zn/c2*1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;;;;;/h2*5-11H,1-4H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
RAHGLSRJKRXOSY-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation