Vai a
49139
D-(+)-Glucosio
BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
D-(+)-Glucose
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinonimo/i:
Destrosio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 44.70
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 137.00
5 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 525.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
200-075-1
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
CHF 44.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +53±2°, 3 hr, c = 10% in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white
pH
5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.10, λ: 280 nm Amax: 0.10
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
storage temp.
room temp
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
Other Notes
Neutralizes growth inhibition by myxothiazol in Saccharomyces cerevisiae, Mucor hiemalis and Candida albicans[1]; Component of the liquid stationary phase in the GLC separation of nitroxylene and xylenol isomers
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.083371.3704849152
D-(+)-Glucosio BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Sigma-Aldrich
49139
D-(+)-Glucosio
D-(+)-Glucosio anhydrous for biochemistry Reag. Ph Eur
Millipore
1.08337
D-(+)-Glucosio
D-(+)-Glucosio anhydrous EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP
SAFC
1.37048
D-(+)-Glucosio
D-(+)-Glucosio tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
49152
D-(+)-Glucosio
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
grade
anhydrous
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
200
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
470 g/L
solubility
470 g/L
solubility
H2O: soluble
form
powder
form
solid
form
solid
form
crystalline powder
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucosio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review