Documenti
8.08307
Sigma-Aldrich
Titanium(III) chloride solution
about 15%, in about 10% hydrochloric acid, for synthesis
Sinonimo/i:
Titanium trichloride
About This Item
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.22
product name
Titanium(III) chloride solution about 15%, (in about 10% hydrochloric acid) for synthesis
Livello qualitativo
Forma fisica
solution
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
pH
<1 (20 °C in H2O, undiluted)
Densità
1.21 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (cerimetric TiCl₃): 14.5 - 15.5 %
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3