Documenti fondamentali
06466
Supelco
Amberlite IRA402 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-25 mesh
Scegli un formato
1 KG
CHF 188.00
CHF 188.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
CHF 188.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
CHF 188.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Amberlite IRA402 chloride form, chloride form
Descrizione
strongly basic
Stato
beads
Parametri
60 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
Umidità
49-60%
tecniche
LPLC: suitable
Perdita
~55% loss on drying, 110 °C
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Gruppo funzionale matrice
quaternary ammonium functional group
Dimensione particelle
20-25 mesh
600-750 μm
pH di lavoro
0-14
Capacità
1.2 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
anion exchange
Applicazioni
Strongly basic (type I) anion exchange resin for water conditioning, removal of weakly acidic contaminants. Chemically the same as Amberlite IRA400, but with lower crosslinkage to give better diffusion rates with large organics.
Note legali
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)