Vai a
D2572
AmberLite MB
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 66.10
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 137.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
47101511
CHF 66.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
beads
Quality Segment
technique(s)
ultrafiltration: suitable
matrix
Styrene-DVB, gel
matrix active group
functional group
particle size
<300 μm
pH
7
functional group
sulfonic acid (with ammonium ion)
storage temp.
room temp
General description
AmberLite MB mixed ion exchange resin is a ready-to-use mixed resin for the production of spot-free water, using a 1:1 equivalent mixture of strong acid cation and strong base anion exchange resin.
Application
AmberLite MB Mixed Ion Exchange Resin has been used for cleaning the nanoparticle dispersions. It has also been used in the purification of the cationic polystyrene (PS) seed latex.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
217395217387CG50
AmberLite&#8482; MB
Sigma-Aldrich
D2572
AmberLite MB
matrix active group
functional group
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
matrix active group
-
matrix
Styrene-DVB, gel
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
4% cross-linked methacrylate
particle size
<300 μm
particle size
200-400 mesh
particle size
100-200 mesh
particle size
100-200 mesh (wet)
form
beads
form
beads
form
(Powder, Beads or Crystals)
form
macroreticular
technique(s)
ultrafiltration: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)