Documenti
1.15966
Supelco
Amberlite IR-120 Ion Exchange Resin
sodium form, 15-50 mesh, strongly acidic
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
product name
Ion exchanger Amberlite IR-120, (strongly acidic cation exchanger, Na⁺ form)
Livello qualitativo
Forma fisica
resin
tecniche
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matrice
PS-DVB
Gruppo funzionale matrice
SCX
Dimensione particelle
300-1180 μm
pH
8-10 ( in H2O)
Densità
1.28 g/cm3
Tecnica di separazione
cation exchange
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Description: light yellow to brown spherules
Total capacity: ≥ 1.9 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Note legali
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4