Documenti fondamentali
03811
Supelco
α-HCH-d6
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane-d6, α-BHC-d6
Scegli un formato
5 MG
CHF 817.00
CHF 817.00
Disponibile per la spedizione il04 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 817.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D6Cl6
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 817.00
Disponibile per la spedizione il04 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥99 atom % D
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
159-160 °C
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H][C@]1(Cl)[C@]([2H])(Cl)[C@]([2H])(Cl)[C@@]([2H])(Cl)[C@@]([2H])(Cl)[C@]1([2H])Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
JLYXXMFPNIAWKQ-NXPQFDGTSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Lindane PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45548
Lindane
Triphenyl phosphate analytical standard
Supelco
442829
Triphenyl phosphate