Documenti fondamentali
03669
Sigma-Aldrich
L-β-Homoisoleucine hydrochloride
≥98.0%
Sinonimo/i:
(3R,4S)-3-Amino-4-methylhexanoic acid hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-3-5(2)6(8)4-7(9)10;/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10);1H/t5-,6+;/m0./s1
RWKVKXFASXUCRV-RIHPBJNCSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)