545996
Seleno-L-cystine
95%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
(R,R)-3,3′-Diseleno-bis(2-aminopropionic acid), L-Selenocystine
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Seleno-L-cystine, 95%
Saggio
95%
Forma fisica
powder or crystals
Attività ottica
[α]20/D −28°, c = 1 in NaOH
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
224.5-229.5 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](C[Se][Se]C[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4Se2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
JULROCUWKLNBSN-IMJSIDKUSA-N
Applicazioni
- Biologically active selenol compounds.
- Non-natural selenylated diamino acids.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges