Documenti
03128
Supelco
Dietilenglicole
analytical standard
Sinonimo/i:
2,2′-ossidietanolo, 2-idrossietil etere, Bis(2-idrossietil) etere, Diglicole
About This Item
Formula condensata:
(HOCH2CH2)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.12
Beilstein:
969209
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.14 (vs air)
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
non-ionic
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
viscous liquid (clear)
Temp. autoaccensione
442 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
2-12.3 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
P. eboll.
245 °C (lit.)
Punto di fusione
−10 °C (lit.)
Densità
1.115-1.117 g/mL at 20 °C
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Questa sostanza è presente nell′elenco allegato al regolamento (UE) 10/2011 delle sostanze autorizzate ad essere utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Tutti gli altri materiali di riferimento disponibili relativi ai composti elencati nel regolamento UE 10/2021 sono reperibili qui
Applicazioni
Il dietilenglicole si può usare come standard di riferimento analitico per la determinazione dell′analita nel dentifricio, nei fili di poli(etilene tereftalato), nei prodotti farmaceutici e nei campioni biologici umani con diverse tecniche cromatografiche.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Glicole etilenico for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Supelco
1.09621
Glicole etilenico
Etilenglicole BioUltra, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
03747
Etilenglicole
Glicerolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1020
Glicerolo
Glicerolo analytical standard
Supelco
77067
Glicerolo
Glycolic acid certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
94815
Glycolic acid
Formation of diethylene glycol as a side reaction during production of polyethylene terephthalate.
Hovenkamp, S. G., and J. P. Munting.
Journal of Polymer Science. Part A-1, Polymer Chemistry, 8.3, 679-682 (1970)
Fast determination of toxic diethylene glycol in toothpaste by ultra-performance liquid chromatography-time of flight mass spectrometry
Hernandez F, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 391(3), 1021-1021 (2008)
Validated gas chromatographic-mass spectrometric assay for determination of the antifreezes ethylene glycol and diethylene glycol in human plasma after microwave-assisted pivalylation
Maurer HH, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 754(2), 401-409 (2001)
Identification and quantification of ethylene glycol and diethylene glycol in plasma using gas chromatography-mass spectrometry
Maurer Hans and Kessler C
Archives of Toxicology, 62(1), 66-69 (1988)
Gas chromatographic determination of diethylene glycol in poly (ethylene terephthalate)
Ponder LH
Analytical Chemistry, 40(1), 229-231 (1968)