02554
Fluorescence indicator green 254 nm
suitable for thin layer chromatography (TLC)
Sinonimo/i:
Zinc silicate, manganese-doped
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Fluorescenza
(shows a green fluorescence when illuminated with UV light (254 nm))
Stringa SMILE
[Zn++].[Zn++].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/O4Si.2Zn/c1-5(2,3)4;;/q-4;2*+2
ZOIVSVWBENBHNT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?